EDTA tetrasodium salt tetrahydrate 99.5% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
327211000
ACRO327211000EA 58.5 EUR
ACRO327211000
EDTA tetrasodium salt tetrahydrate 99.5% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei
EDTA-Tetranatriumsalz-Tetrahydrat
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·4H₂O
Schmelzpunkt: > 300 °C
Dichte: 6,9 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150027
CAS-Nummer: 13235-36-4
EINECS: 200-573-9
Merck Index: 12,03557
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.4 %
Solubility (0.1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.06
pH 10.7 to 11.7 (0.1 M in water)
Dnase,Rnase,Protease activity Not detected
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm