Harnstoff 99.5% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Urea, Aminoameisensäureamid, Carbamid, Carbonyldiamid

327380010 327380050
ACRO327380010EA 101 EUR
ACRO327380010 ACRO327380050
Harnstoff 99.5% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei
Harnstoff
Formel: NH₂CONH₂
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 131…135 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008022
CAS-Nummer: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Solid
Assay ≥99.5 %
UV (8 M in water)
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR