Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS) 99+% für die Biochemie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol

327721000 327725000
ACRO327721000EA 79.1 EUR
ACRO327721000 ACRO327725000
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS) 99+% für die Biochemie
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS)
Formel: C₈H₁₉NO₅
Schmelzpunkt: 103…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002853
CAS-Nummer: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility (1.0 M in water at 20°C) Clear colorless
UV at 340 nm A: ≤0.02
pH 8.8 to 11.0 (1 % in water at 25°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤5 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR