CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure) 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid
327741000
327740010
327740250
ACRO327741000EA
97.7
EUR
ACRO327741000
ACRO327740010
ACRO327740250
CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure) 99%
CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
Formel:
C₉H₁₉NO₄S Molecular Weight: 237.32 g/mol Schmelzpunkt: 263…271 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041778 CAS-Nummer: 73463-39-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Solubility | (0.1M in water) Clear colorless solution |
UV | at 280 nm A: ≤0.03 |
pH | 5 to 6.5 (1 % in water at 25°C) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |