Methanol 99.8% zur elektronischen Verwendung (MOS) rückstandsfrei

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

327900010 327900025
ACRO327900010EA 44.6 EUR
ACRO327900010 ACRO327900025
Methanol 99.8% zur elektronischen Verwendung (MOS) rückstandsfrei
Methanol
Formel: CH₃OH
Siedepunkt: 64,7 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,791 g/cm³
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤50 ppb
Barium (Ba) ≤200 ppb
Copper (Cu) ≤50 ppb
Iron (Fe) ≤200 ppb


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR