4-Methyl-2-pentanon 99+%, elektronische Qualität rückstandsfrei

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK

327920010 327920025
ACRO327920010EA 62.1 EUR
ACRO327920010 ACRO327920025
4-Methyl-2-pentanon 99+%, elektronische Qualität rückstandsfrei
4-Methyl-2-pentanon
Formel: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Siedepunkt: 117,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –84 °C
Dichte: 0,8 g/cm³
Flammpunkt: 14 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008938
CAS-Nummer: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.003 %
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤10 ppb
Barium (Ba) ≤20 ppb
Copper (Cu) ≤10 ppb
Iron (Fe) ≤50 ppb
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR