DAB EASY 10 mg, Tabletten für Immunhistochemie

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3,3',4,4'-Biphenyltetramine tetrahydrochloride, DAB HCl

328005000
ACRO328005000EA 296 EUR
ACRO328005000
DAB EASY 10 mg, Tabletten für Immunhistochemie
3,3'-Diaminobenzidin Tetrahydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₈Cl₄N₄
Molecular Weight: 360,11 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00007725
CAS-Nummer: 7411-49-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light grayish white Tablet
Assay 9 to 11 mg/tablet
pH 6.0 to 7.5

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR