Okadasäure 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA

328370001
ACRO328370001EA 1132 EUR
ACRO328370001
Okadasäure 97%
Okadaic acid
Formel: C₄₄H₆₈O₁₃
Molecular Weight: 805,02 g/mol
Schmelzpunkt: 164…166 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00083455
CAS-Nummer: 78111-17-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Solid
HPLC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR