Okadasäure Natriumsalz 98%, hochrein

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin sodium salt, OA sodium salt

328400001
ACRO328400001EA 327 EUR
ACRO328400001
Okadasäure Natriumsalz 98%, hochrein
Okadaic acid sodium salt
Formel: C₄₄H₆₇NaO₁₃
Molecular Weight: 827,00 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00210208
CAS-Nummer: 209266-80-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear white to off-white Solid or film
TLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR