Rottlerin 95+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(E)-1-(6-(3-Acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methylbenzyl)-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2H-chromen-8-yl)-3-phenylprop-2-en-1-one
328490100
ACRO328490100EA
98.3
EUR
ACRO328490100
Rottlerin 95+%
Rottlerin
Appearance: Orange to brown Powder
Formel:
C₃₀H₂₈O₈ Molecular Weight: 516,546 g/mol Schmelzpunkt: >200 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00017361 CAS-Nummer: 82-08-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥95.0 % |
TLC | ≥97.5 % |