(±)-Ibotenic acid monohydrate 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(±)-alpha-Amino-3-hydroxy-5-isoxazoleacetic acid monohydrate
329130010
ACRO329130010EA
316
EUR
ACRO329130010
(±)-Ibotenic acid monohydrate 95%
(±)-Ibotenic acid monohydrate
Appearance: White to off-white Solid
Formel:
C₅H₈N₂O₅ Molecular Weight: 176,128 g/mol Schmelzpunkt: 141…147 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00149579 CAS-Nummer: 60573-88-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Solid |
HPLC | ≥94 % |
NMR | Consistent with structure |