G418 Disulfat für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: G-418 Sulfat, G418 Sulfat, Geneticin®, G-418 Disulfat
329400010 329400050
ACRO329400010EA 189 EUR
ACRO329400010 ACRO329400050
G418 Disulfat für die Biochemie
G418 disulphate
Formel: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00058314
CAS-Nummer: 108321-42-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
Potency ≥650 µg/mg