1-Boc-4-piperidon 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Oxo-piperidine-1-carboxylic acidtert-butyl ester, N-BOC-4-Piperidone, N-tert-BOC-4-Piperidinone
330270050
330270250
330271000
ACRO330270050EA
56
EUR
ACRO330270050
ACRO330270250
ACRO330271000
1-Boc-4-piperidon 99%
1-Boc-4-piperidon
Formel:
C₁₀H₁₇NO₃ Schmelzpunkt: 74…75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151800 CAS-Nummer: 79099-07-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 73 to 77 °C |
GC | ≥98.5 % |