3-Butin-2-on 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
330440025
330440100
ACRO330440025EA
114
EUR
ACRO330440025
ACRO330440100
3-Butin-2-on 96%
3-Butin-2-on
Formel:
C₄H₄O Siedepunkt: 85 °C (760 mmHg) Dichte: 0,87 g/cm³ Flammpunkt: –1 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008775 CAS-Nummer: 1423-60-5 EINECS: 215-834-2 UN: 1992 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to orange-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4045 to 1.4095 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...