Diethyl-(chlormethyl)phosphonat  98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (Chloromethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester
330650010 330650050
ACRO330650010EA 49.9 EUR
ACRO330650010 ACRO330650050
Diethyl-(chlormethyl)phosphonat  98%
Diethyl (chloromethyl)phosphonate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₅H₁₂ClO₃P
Siedepunkt: 109…110 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,2 g/cm³
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010189
CAS-Nummer: 3167-63-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %