5-Fluor-2-indolcarbonsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
331590010
331590050
ACRO331590010EA
44.3
EUR
ACRO331590010
ACRO331590050
5-Fluor-2-indolcarbonsäure 98%
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆FNO₂ Schmelzpunkt: 254…258 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005612 CAS-Nummer: 399-76-8 EINECS: 206-919-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 254 to 258 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |