4-Chlor-o-phenylendiamin 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

331860050 331860250 331861000
ACRO331860050EA 30.2 EUR
ACRO331860050 ACRO331860250 ACRO331861000
4-Chlor-o-phenylendiamin 97%
4-Chlor-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₇ClN₂
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70…75 °C
MDL: MFCD00011691
CAS-Nummer: 95-83-0
EINECS: 202-456-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Grey-brown to dark brown Powder or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 75 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR