Methyl-4-indolcarboxylat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
334030010
ACRO334030010EA
46.6
EUR
ACRO334030010
Methyl-4-indolcarboxylat 99%
Methyl-4-indolcarboxylat
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175,19 g/mol Schmelzpunkt: 67…71 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00191222 CAS-Nummer: 39830-66-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 67 to 71 °C |
GC | ≥98.5 % |