2-Hydroxyethylacrylat 97% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

334080010 334080025 334082500
ACRO334080010EA 210 EUR
ACRO334080010 ACRO334080025 ACRO334082500
2-Hydroxyethylacrylat 97% stabilisiert
2-Hydroxyethylacrylat
Formel: C₅H₈O₃
Siedepunkt: 210…215 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 1,106 g/cm³
Flammpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002865
CAS-Nummer: 818-61-1
EINECS: 212-454-9
UN: 2927
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤30 APHA
Stabilizer 200 to 450 ppm MEHQ


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR