Polysorbat 40
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
334140010
334140250
334142500
334140025
ACRO334140010EA
75.2
EUR
ACRO334140010
ACRO334140250
ACRO334142500
ACRO334140025
Polysorbat 40
Polysorbat 40
Formel:
C₆₂H₁₂₂O₂₆ Siedepunkt: ? 100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ~ 0,1 °C Dichte: 1,05 g/cm³ Flammpunkt: >200 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00165345 CAS-Nummer: 9005-66-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear to hazy light yellow to dark yellow Viscous liquid or paste |
Infrared spectrum | Conforms |
Acid value | ≤3 mg KOH/g |
Hydroxyl value | 89 to 105 mg KOH/g |
Saponification value | 41 to 55 mg KOH/g |