N-Boc-DL-2-aminotetralin-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Boc-amino)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic Acid, 2-N-Boc-amino-tetrahydro-2-naphthoic acid
334370010
ACRO334370010EA
134
EUR
ACRO334370010
N-Boc-DL-2-aminotetralin-2-carboxylic acid 98%
N-Boc-DL-2-aminotetralin-2-carboxylic acid
Appearance: White to beige Crystalline powder
Formel:
C₁₆H₂₁NO₄ Molecular Weight: 291,347 g/mol Schmelzpunkt: 177…187 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00800586 CAS-Nummer: 98569-12-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |