2-Brom-5-nitroanilin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
334860050
334860250
ACRO334860050EA
51.3
EUR
ACRO334860050
ACRO334860250
2-Brom-5-nitroanilin 98%
2-Brom-5-nitroanilin
Formel:
C₆H₅BrN₂O₂ Molecular Weight: 217.02 g/mol Schmelzpunkt: 138…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051578 CAS-Nummer: 10403-47-1 EINECS: 233-874-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to yellow-green to yellow-brown Powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 137 to 142 °C |
GC | ≥97.5 % |