1,2-Benzoldithiol 96%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

334920010 334920050
ACRO334920010EA 127 EUR
ACRO334920010 ACRO334920050
1,2-Benzoldithiol 96%
1,2-Benzoldithiol
Formel: C₆H₆S₂
Siedepunkt: 52 - 54 °C (0,1 -rr)
Schmelzpunkt: 27…28 °C
Dichte: 1,236 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004835
CAS-Nummer: 17534-15-5
EINECS: 241-530-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR