Dibenzylsulfid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
335000050
ACRO335000050EA 24.7 EUR
ACRO335000050
Dibenzylsulfid 98%
Dibenzylsulfid
Formel: C₁₄H₁₄S
Molecular Weight: 214,33 g/mol
Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 44…49 °C
Dichte: 1,0712 g/cm³ (50 °C)
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD00004784
CAS-Nummer: 538-74-9
EINECS: 208-703-6
UN: 3335
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01147
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 49 °C
GC ≥97.5 %