(±)-3-Methyl-1-pentanol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methylpentan-1-ol, (±)-3-Methylpentan-1-ol, 3-Methyl-1-pentanol
335320050
335320250
335321000
ACRO335320050EA
32.1
EUR
ACRO335320050
ACRO335320250
ACRO335321000
(±)-3-Methyl-1-pentanol 99+%
(±)-3-Methyl-1-pentanol
Formel:
C₆H₁₄O Molecular Weight: 102.18 g/mol Siedepunkt: 150…154 °C Schmelzpunkt: –70 °C Dichte: 0.823 g/cm³ Flammpunkt: 58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002937 CAS-Nummer: 589-35-5 EINECS: 209-644-9 UN: 1987 ADR: 3 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...