1,2-Epoxyhexan 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

335550250 335551000
ACRO335550250EA 40.9 EUR
ACRO335550250 ACRO335551000
1,2-Epoxyhexan 97%
1,2-Epoxyhexan
Formel: C₆H₁₂O
Siedepunkt: 118…120 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,83 g/cm³
Flammpunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005154
CAS-Nummer: 1436-34-6
EINECS: 215-864-6
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR