3-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid hydrate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
335855000
ACRO335855000EA 138 EUR
ACRO335855000
3-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid hydrate 98%
3-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid hydrate
Appearance: White Crystalline flakes
Formel: C₇H₁₇NO₃
Schmelzpunkt: 223…225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03791052
CAS-Nummer: 336185-29-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤14 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)