Diethylallylphosphonat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
336110050
336110250
ACRO336110050EA
80.3
EUR
ACRO336110050
ACRO336110250
Diethylallylphosphonat 97%
Diethylallylphosphonat
Formel:
C₇H₁₅O₃P Siedepunkt: 97 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015134 CAS-Nummer: 1067-87-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4325 to 1.4345 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |