(±)-3-Methoxy-1,2-propandiol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
338390010
338390050
338390250
ACRO338390010EA
27.3
EUR
ACRO338390010
ACRO338390050
ACRO338390250
(±)-3-Methoxy-1,2-propandiol 98%
(±)-3-Methoxy-1,2-propandiol
Formel:
C₄H₁₀O₃ Siedepunkt: 133 °C (35 mmHg) Dichte: 1,12 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004719 CAS-Nummer: 623-39-2 EINECS: 210-791-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4420 to 1.4450 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |