Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride 60% in Methanol
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
338531000
ACRO338531000EA
101
EUR
ACRO338531000
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride 60% in Methanol
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride
Appearance: Clear yellow Solution
Formel:
C₂₆H₅₈ClNO₃Si Molecular Weight: 496,289 g/mol Dichte: 0,89 g/cm³ Flammpunkt: 15 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00054224 CAS-Nummer: 27668-52-6 UN: 1230 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow Solution |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥58 % |