Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
338700010
338700050
ACRO338700010EA
30.4
EUR
ACRO338700010
ACRO338700050
Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Trimethyl(vinyloxy)silane
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formel:
C₅H₁₂OSi Siedepunkt: 74…75 °C (760 mmHg) Dichte: 0,77 g/cm³ Flammpunkt: –10 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00054764 CAS-Nummer: 6213-94-1 UN: 1993 ADR: 3,II |