Formononetin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 7-Hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)chromone, 7-Hydroxy-4'-methoxyisoflavone
342480010
ACRO342480010EA
106
EUR
ACRO342480010
Formononetin 98%
Formononetin
Appearance: White to light beige Powder
Formel:
C₁₆H₁₂O₄ Schmelzpunkt: 256…260 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016948 CAS-Nummer: 485-72-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 256 to 261 °C |
HPLC | ≥97.5 % |