(S)-(+)-1-Aminoindan 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: (S)-(+)-1-Indanylamin

342530010
ACRO342530010EA 144 EUR
ACRO342530010
(S)-(+)-1-Aminoindan 97%
(S)-(+)-1-Aminoindan
Formel: C₉H₁₁N
Molecular Weight: 133,19 g/mol
Siedepunkt: 96 °C (8 mmHg)
Schmelzpunkt: 15 °C
Dichte: 1,038 g/cm³
Flammpunkt: 94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216670
CAS-Nummer: 61341-86-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +15° to +25° (20°C, 589 nm) (c=1.5, CH3OH)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR