Thiophen 99.5%, reinst benzenfrei

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

342591000 342595000
ACRO342591000EA 37.7 EUR
ACRO342591000 ACRO342595000
Thiophen 99.5%, reinst benzenfrei
Thiophen
Formel: C₄H₄S
Siedepunkt: 84,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –38 °C
Dichte: 1,065 g/cm³
Flammpunkt: –9 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005413
CAS-Nummer: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
UN: 2414
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09490

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤40 APHA
Benzene ≤0.1 % (GC)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR