N-Ethylbenzylamin 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: N-Benzylethylamin, Benzyl-ethylamin

343710250 343711000 343715000
ACRO343710250EA 33.1 EUR
ACRO343710250 ACRO343711000 ACRO343715000
N-Ethylbenzylamin 95%
N-Ethylbenzylamin
Formel: C₆H₅CH₂NHCH₂CH₃
Molecular Weight: 135.21 g/mol
Siedepunkt: 191…194 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.9 g/cm³
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009031
CAS-Nummer: 14321-27-8
EINECS: 238-265-1
UN: 2735
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR