N-Ethylbenzylamin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Benzylethylamin, Benzyl-ethylamin
343710250
343711000
343715000
ACRO343710250EA
33.1
EUR
ACRO343710250
ACRO343711000
ACRO343715000
N-Ethylbenzylamin 95%
N-Ethylbenzylamin
Formel:
C₆H₅CH₂NHCH₂CH₃ Molecular Weight: 135.21 g/mol Siedepunkt: 191…194 °C (760 mmHg) Dichte: 0.9 g/cm³ Flammpunkt: 66 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009031 CAS-Nummer: 14321-27-8 EINECS: 238-265-1 UN: 2735 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | ≥94 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...