1-Butansulfonsäure Natriumsalz 99+% für die HPLC

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Natriumbutylsulfonat

343800050 343800250
ACRO343800050EA 86.8 EUR
ACRO343800050 ACRO343800250
1-Butansulfonsäure Natriumsalz 99+% für die HPLC
1-Butansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₄H₉NaO₃S
Molecular Weight: 160.17 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007540
CAS-Nummer: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105°C, 2 hrs)
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy colorless
UV at 280 nm A: ≤0.04
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (On dry substance)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR