Gallium(III) trifluoromethanesulphonate 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Gallium tris(trifluoromethanesulphonate)
343930010
ACRO343930010EA 75 EUR
ACRO343930010
Gallium(III) trifluoromethanesulphonate 99%
Gallium(III) trifluoromethanesulphonate
Appearance: White to light beige Powder
Formel: C₃F₉GaO₉S₃
Molecular Weight: 516.913 g/mol
Dichte: 1.7 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093898
CAS-Nummer: 74974-60-0
UN: 3261
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 % (ex F)