Mangan(III)acetylacetonat 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Mangan(III)-2,4-pentandionat, Mangan(III)-tris(2,4-pentandionato-O,O'), Tris(2,4-pentandionato-O,O')mangan(III), Tri(2,4-pentandionato-O,O')mangan(III)

343980050 343980250 343981000
ACRO343980050EA 17.4 EUR
ACRO343980050 ACRO343980250 ACRO343981000
Mangan(III)acetylacetonat 97%
Mangan(III)acetylacetonat
Formel: C₁₅H₂₁MnO₆
Schmelzpunkt: 160 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000023
CAS-Nummer: 14284-89-0
EINECS: 238-188-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥96 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR