Mangan(III)acetylacetonat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Mangan(III)-2,4-pentandionat, Mangan(III)-tris(2,4-pentandionato-O,O'), Tris(2,4-pentandionato-O,O')mangan(III), Tri(2,4-pentandionato-O,O')mangan(III)
343980050
343980250
343981000
ACRO343980050EA
17.4
EUR
ACRO343980050
ACRO343980250
ACRO343981000
Mangan(III)acetylacetonat 97%
Mangan(III)acetylacetonat
Formel:
C₁₅H₂₁MnO₆ Schmelzpunkt: 160 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000023 CAS-Nummer: 14284-89-0 EINECS: 238-188-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Black Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | ≥96 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...