Triethylentetramin 60%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

344070500 344075000 344070025
ACRO344070500EA 25.2 EUR
ACRO344070500 ACRO344075000 ACRO344070025
Triethylentetramin 60%
Triethylentetramin
Formel: C₆H₁₈N₄
Siedepunkt: 280 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 0,98 g/cm³
Flammpunkt: 129 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008169
CAS-Nummer: 112-24-3
EINECS: 203-950-6
UN: 2259
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥55 %
Color scale ≤150 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR