Triethylentetramin 60%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
344070500
344075000
344070025
ACRO344070500EA
25.2
EUR
ACRO344070500
ACRO344075000
ACRO344070025
Triethylentetramin 60%
Triethylentetramin
Formel:
C₆H₁₈N₄ Siedepunkt: 280 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –35 °C Dichte: 0,98 g/cm³ Flammpunkt: 129 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008169 CAS-Nummer: 112-24-3 EINECS: 203-950-6 UN: 2259 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4960 to 1.5000 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥55 % |
Color scale | ≤150 APHA |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...