6-Amino-2-naphthoesäure 90%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Amino-2-naphthoic acid, 6-Amino-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-Amino-2-naphthoic Acid
344500050
ACRO344500050EA 160 EUR
ACRO344500050
6-Amino-2-naphthoesäure 90%
6-Amino-2-naphthoesäure
Formel: C₁₁H₉NO₂
Molecular Weight: 187,1947 g/mol
Schmelzpunkt: 222…227 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861831
CAS-Nummer: 116668-47-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green-beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %
Titration with HClO4 ≥88 %