(Ethylthio)trimethylsilane 90%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

345000010 345000100
ACRO345000010EA 33.7 EUR
ACRO345000010 ACRO345000100
(Ethylthio)trimethylsilane 90%
(Ethylthio)trimethylsilane

Appearance: Clear colorless Liquid

Formel: C₅H₁₄SSi
Siedepunkt: 69…70 °C (100 mmHg)
Dichte: 0,83 g/cm³
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042890
CAS-Nummer: 5573-62-6
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR