2-Methyl-3-pyridinol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Hydroxy-2-methylpyridin
345220050
ACRO345220050EA 44.6 EUR
ACRO345220050
2-Methyl-3-pyridinol 99%
2-Methylpyridin-3-ol
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Schmelzpunkt: 167…171 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082538
CAS-Nummer: 1121-25-1
EINECS: 214-327-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 171 °C
GC ≥98.5 %