4-Amino-2-chlorpyridin 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Chlor-4-pyridylamin, 2-Chlorpyridin-4-amin

345450050 345450250 AC34545.1 AC34545.10 345451000
ACRO345450050EA 55.9 EUR
ACRO345450050 ACRO345450250 MAYBAC34545.1 MAYBAC34545.10 ACRO345451000
4-Amino-2-chlorpyridin 97%
4-Amino-2-chlorpyridin
Formel: C₅H₅ClN₂
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 92…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060089
CAS-Nummer: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR