4-tert-Butyl-1-(brommethyl)benzol 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-(Bromomethyl)-4-(tert-butyl)benzene, 4-(tert-Butyl)benzylbromide

345500050 345500250 345501000
ACRO345500050EA 32.7 EUR
ACRO345500050 ACRO345500250 ACRO345501000
4-tert-Butyl-1-(brommethyl)benzol 97%
4-tert-Butyl-1-(brommethyl)benzol
Formel: C₁₁H₁₅Br
Siedepunkt: 90…94 °C (1,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 8…12 °C
Dichte: 1,236 g/cm³
Flammpunkt: >109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000180
CAS-Nummer: 18880-00-7
EINECS: 242-643-1
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5445 to 1.5465 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR