2',6'-Dichlor-3'-fluoracetophenon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
345511000
ACRO345511000EA
331
EUR
ACRO345511000
2',6'-Dichlor-3'-fluoracetophenon 97%
2',6'-Dichlor-3'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₅Cl₂FO Molecular Weight: 207,03 g/mol Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093760 CAS-Nummer: 290835-85-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5275 to 1.5295 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |