Vitamin A acetat 1,5 MIU/g in Sonnenblumenöl stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
alle-trans-Retinylacetat
346321000
346325000
ACRO346321000EA
130
EUR
ACRO346321000
ACRO346325000
Vitamin A acetat 1,5 MIU/g in Sonnenblumenöl stabilisiert
alle-trans-Retinylacetat
Formel:
C₂₂H₃₂O₂ Molecular Weight: 328.49 g/mol Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00019413 CAS-Nummer: 127-47-9 UN: 3082 ADR: 9 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown-yellow Partly crystalline when cooled |
Assay | 1.50 to 1.65 million IU/g (Vitamin A) |
Identification | (TLC): conforms |
Stabilizer | BHT |
Related substances | ≤0.14 (A370/A326) |
Acid value | ≤2.0 mg KOH/g |
Peroxide value | ≤15 meq/kg |