Bromacetaldehyddiethylacetal 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

346521000 346525000
ACRO346521000EA 36 EUR
ACRO346521000 ACRO346525000
Bromacetaldehyddiethylacetal 97%
Bromacetaldehyddiethylacetal
Formel: BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂
Siedepunkt: 66…67 °C (18 mmHg)
Dichte: 1,28 g/cm³
Flammpunkt: 61 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000214
CAS-Nummer: 2032-35-1
EINECS: 217-989-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR